missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MP Biomedicals™ Diastas
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Beskrivning
Diastas, [9000-92-4]
- Aktivitet: 1000 Lintner u/g
- Smältpunkt: 175 °C (sönderdelning)
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1000 U/g |
| Färg | Off-white |
| För användning med (applikation) | Smälter 50 g stärkelse i< 30 min. |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Källa | Malt |
| Kvantitet | 25 g |
| Produkttyp | Diastas |
| Form | Pulver |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering