Läs mer
MP Biomedicals™ DMEM/Ham's F-12 Medium utan L-glutamin, natriumbikarbonat
Produktkod. 11440305 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 10 l
Förpackningsstorlek:
10 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440305 1 x 10 l 10 L
1 options
Produktkod. 11440305 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 091046822
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1780.00 SEK
    1694.23 SEK / 10 L
    Save 85.77 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Pulver; Med 3151 mg/L dextros
  • Fungerar som media för däggdjursodling
  • Används som basalmedium för serumfri cellodling
Specifikationer
Form Pulver
Produkttyp Dulbeccos modifierade örnmedium
Med tillsatser Dextros
Utan tillsatser Inget glutamin, Inget natriumbikarbonat
För användning med (applikation) Applikationer för cellodling av däggdjur
Kvantitet 1 x 10 l
pH 7.6
Innehåll och lagring 0 till 5 °C
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.