Läs mer
MP Biomedicals™ Dulbecco's Modified Eagle's Medium med L-glutamin och 4,5 g/L glukos
Produktkod. 17358593 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Produktkod. Kvantitet
17358593 500 ml
1 options
Produktkod. 17358593 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 091233354
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.00 SEK
    338.85 SEK / 500ml
    Save 17.15 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Även känd som DME, Dulbecco's Modified Eagle's Medium är den mest använda modifieringen av Eagle's Basal Medium (BME).
DMEM innehåller fyra gånger högre koncentration av aminosyror, vitaminer och kompletterande komponenter. Den ursprungliga formuleringen kräver 1000 mg/L glukos, som först användes för att stödja polyomviruset i primära och sekundära embryonala muskulturer. För optimal odling av andra celltyper finns en modifiering på 4500 mg/L glukos tillgänglig.
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp Dulbeccos modifiering av Eagle's Medium
Sterilitet Sterila
Med tillsatser Glukos
För användning med (applikation) Applikationer för cellodling av däggdjur
Kvantitet 500 ml
pH 6,9 till 7,2
Innehåll och lagring 0 till 5 °C
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.