Läs mer
MP Biomedicals™ DNA-Erase™ Dekontamineringsmedel
Produktkod. 11485802 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Volym (metrisk):
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11485802 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 11485802 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 04821805
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tar bort DNA-kontamination
DNA-Erase™ är en icke-alkalisk, icke-frätande och icke-cancerframkallande rengöringslösning som är mycket aktiv mot DNA-kontamination. Närvaro av kontaminerande DNA vid ett PCR-arbetsområde kan resultera i DNA-amplifieringsartefakter. Lösningen innehåller ett ytaktivt ämne plus ett medel som förstör DNA. Genom att följa de enkla dekontamineringsanvisningarna förstörs DNA helt och tas bort.
  • Eliminerar PCR-artefakter från alla laboratorieytor och apparater, inklusive pipetrar
  • Stabil, värmebeständig och icke-korrosiv
  • Levereras som färdig att använda formula
Specifikationer
Produkttyp Dekontaminerande lösning
Volym (engelska) 16,9 oz.
Volym (metrisk) 500 ml
För användning med (applikation) Avlägsnande av DNA-kontamination