Läs mer
MP Biomedicals™ DOB-medium, pulveriserat media
Produktkod. 11357789 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
227 g
454 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
227g
454g
Produktkod. 11357789
Brand: MP Biomedicals™ 114025012
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kan användas för att skapa SD eller SDA genom att kombinera med lämplig aminosyrablandning
  • Använd 26,7g pulver per liter
  • Innehåll/liter: 1,7g YNB, 5g Ammoniumsulfat, 20g Dextros
Jästcellskultur, genuttryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Molekylärbiologi Certified™
Innehåll och lagring 15 °C till 30 °C
Form Pulver
Produkttyp Jäst Media
Formulering YNB 1,7 g/L, Ammoniumsulfat 5 g/L, Dextros 20 g/L
För användning med (applikation) För tillväxt av Saccharomyces cerevisiae
Kvantitet 227 g