Läs mer
MP Biomedicals™ DOB-medium, pulveriserat media
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
227 g
454 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
227g
454g
Beskrivning
- Använd 26,7g pulver per liter
- Innehåll/liter: 1,7g YNB, 5g Ammoniumsulfat, 20g Dextros
Jästcellskultur, genuttryck
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Molekylärbiologi Certified™ |
| Innehåll och lagring | 15 °C till 30 °C |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Jäst Media |
| Formulering | YNB 1,7 g/L, Ammoniumsulfat 5 g/L, Dextros 20 g/L |
| För användning med (applikation) | För tillväxt av Saccharomyces cerevisiae |
| Kvantitet | 227 g |