Läs mer
MP Biomedicals™ Dulbeccos MEM, 1X Liq., utan L-Glut., i-Inositol
Produktkod. 11430425 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430425 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 11430425 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 091642954
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    859.00 SEK
    817.90 SEK / 500ml
    Save 41.10 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Idealiskt lämpad för att stödja och underhålla ett stort antal däggdjurscelltyper.
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp DMEM Media
Sterilitet Sterila
Utan tillsatser Inget glutamin, Ingen I-inositol
Kvantitet 500 ml
pH 6,9 till 7,5
Innehåll och lagring 2° till 8 °C