Läs mer
MP Biomedicals™ Dulbeccos Modif. av Eagle's Med., m/ L-Glut. och 4,5 g/L glukos, 10x1 L
Produktkod. 17398583 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 1 l
Produktkod. Kvantitet
17398583 10 x 1 l
1 options
Produktkod. 17398583 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 091033120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    712.00 SEK
    677.69 SEK / 10 L
    Save 34.31 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Lämplig för att stödja och underhålla ett stort antal däggdjurscelltyper.
Specifikationer
Produkttyp DMEM Media
Utan tillsatser Inget natriumbikarbonat
Kvantitet 10 x 1 l
Innehåll och lagring 2° till 8 °C