Läs mer
MP Biomedicals™ Earle's Balanced Salts, 10X EBS Liq., Modifierad
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Earle's Balanced Salt |
| Färg | Orange |
| Koncentration | 10 X |
| pH | 4.44 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 ml |
| Formulering | Kalciumkloriddihydrat 2649mg/L, Magnesiumsulfat 977mg/L, Kaliumklorid 4000mg/L, Natriumklorid 68000mg/L, Natriumfosfat monobasiskt monohydrat 1400mg/L, Saltfosfat 100mg/L, Saltfosfat 10 170mg/L |