Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Earle's Balanced Salt |
| Färg | Klart |
| Koncentration | 1 X |
| pH | 7.26 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 ml |
| Formulering | Kalciumkloriddihydrat 264,90mg/L, Magnesiumsulfat 97,7mg/L, Kaliumklorid 400mg/L, Natriumbikarbonat 2200mg/L, Natriumklorid 6800mg/L, Natriumfosfat Monobasic Monohydrate/1,40 1000mg/L |