Beskrivning
EcoChrom™ Silica Plates, cover a wide range of Thin-Layer Chromatography applications. Their uniform surface makes MP silica plates suitable for quantitative densitometric UV/VIS evaluation. They are available without any fluorescent indicator or with fluorescent indicators for 254 nm or for 254 and 366 nm activation wavelength.
Specifikationer
Specifikationer
| Porstorlek | 60Å |
| Kvantitet | 20/Pk. |
| Typ | Silica TLC Plate |
| Excitationsvåglängd | 254 nm |
| För användning med (applikation) | Quantitative Densitometric UV/VIS Evaluation |
| Sorbent | Silica Gel |
| Tjocklek (metrisk) | 0.5 mm |
| Längd (metrisk) | 20 cm |
| Bredd (metrisk) | 20 cm |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.