Läs mer
MP Biomedicals™ Elastase 2X Crystallized, från Porcine Pancreas
Handla allt MP Biomedicals ProdukterBeskrivning
Elastas användes för att studera humant emfysem genom induktion av emfysem hos gnagare. Det har använts i en studie för att undersöka design, syntes och utvärdering av biomimetiska affinitetsligander för elastaser. Elastas från bukspottkörtel från gris har också använts i en studie för att undersöka reningen och partiell karakterisering av de pankreasproteolytiska enzymerna trypsin, kymotrypsin och elastas. Det hydrolyserar peptidbindningar, särskilt de som gränsar till neutrala aminosyror.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Färg | Mjölkig |
| För användning med (applikation) | Undersök reningen och partiell karakterisering av de pankreasproteolytiska enzymerna |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Källa | Pankreas från svin |
| Kvantitet | 10 mg |
| Produkttyp | Elastas |
| Molekylvikt (g/mol) | ≈25 000 |
| Inhibitorer | DFP, Elastinal, alfa-2-makroglobulin |
| Form | Lösning |