Läs mer
MP Biomedicals™ Elastase 2X Crystallized, från Porcine Pancreas
Handla allt MP Biomedicals ProdukterBeskrivning
Elastas användes för att studera humant emfysem genom induktion av emfysem hos gnagare. Det har använts i en studie för att undersöka design, syntes och utvärdering av biomimetiska affinitetsligander för elastaser. Elastas från bukspottkörtel från gris har också använts i en studie för att undersöka reningen och partiell karakterisering av de pankreasproteolytiska enzymerna trypsin, kymotrypsin och elastas. Det hydrolyserar peptidbindningar, särskilt de som gränsar till neutrala aminosyror.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Färg | Mjölkig |
| För användning med (applikation) | Undersök reningen och partiell karakterisering av de pankreasproteolytiska enzymerna |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Källa | Pankreas från svin |
| Kvantitet | 50 mg |
| Produkttyp | Elastas |
| Molekylvikt (g/mol) | ≈25 000 |
| Inhibitorer | DFP, Elastinal, alfa-2-makroglobulin |
| Form | Lösning |
Säkerhet och hantering
- Elastase, 2× crystallized
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: elastase