Läs mer
MP Biomedicals™ F-10 Näringsblandning (HAM), pulver
Produktkod. 17318593 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Färg:
Blek orange
Produktkod. Färg
17318593 Blek orange
1 options
Produktkod. 17318593 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 091040122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1240.00 SEK
    1180.12 SEK / 10 L
    Save 59.88 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
En näringsblandning utformad för att odla en mängd olika däggdjurs- och hybridomceller. F-10 näringsblandning (HAM) med L-glutamin, utan natriumbikarbonat.
  • Ursprungligen utvecklad för klonal tillväxt av flera kinesiska hamsteräggstockar (CHO ) klonceller, Hela-celler och mus-L-celler.
  • F-10 är formulerad för användning med eller utan serum, beroende på vilken typ av celler som odlas.
  • Visade tillfredsställande tillväxt av humana diploida celler, vita blodkroppar för kromosomanalys, såväl som primära råtta-, kanin- och kycklingvävnadsexplantat.
Specifikationer
Form Pulver
Produkttyp Näringsmedium
Sterilitet Icke-steril
Med tillsatser Glutamin
Utan tillsatser Inget natriumbikarbonat
pH 7 till 8
Testad för Endotoxin, Mycoplasma
Färg Blek orange
Innehåll och lagring 0° till 5 °C
Beskrivning Ger 10 L