Läs mer
MP Biomedicals™ Ham's F-12 (1X) med L-glutamin
Artikelnummer. 17368593 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
500 ml
Artikelnummer. Kvantitet
17368593 500 ml
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17368593 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 091242354
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.00 SEK
    327.16 SEK / 500ml
    Save 16.84 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Väl lämpad för tillväxt av primära råtthepatocyter och prostataepitelceller.
Hams F-12 medium är designat för lågdensitet, serumfri tillväxt av kinesisk hamster äggstock (CHO ) celler. Ham's F-12 är väl lämpad för tillväxt av primära råtthepatocyter och prostataepitelceller. Det är också det valda mediet för toxicitetsanalyser med användning av CHO celler.
Tekniske data
Form Vätska
Produkttyp F-12 näringsblandning (HAM)
Sterilitet Sterila
Kvantitet 500 ml
pH 7,2 till 7,4
Innehåll och lagring 0 till 5 °C
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.