Läs mer
MP Biomedicals™ Ham's F-12 (Modifierad) med L-glutamin, utan natriumbikarbonat
Produktkod. 17338593 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 10 l
Produktkod. Kvantitet
17338593 1 x 10 l
1 options
Produktkod. 17338593 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 091042122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1240.00 SEK
    1180.12 SEK / 10 L
    Save 59.88 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Väl lämpad för tillväxt av primära råtthepatocyter och prostataepitelceller.
Hams F-12 medium är designat för lågdensitet, serumfri tillväxt av kinesisk hamster äggstock (CHO ) celler. Ham's F-12 är väl lämpad för tillväxt av primära råtthepatocyter och prostataepitelceller. Det är också det valda mediet för toxicitetsanalyser med användning av CHO celler.
Specifikationer
Form Pulver
Produkttyp Näringsmedium
Med tillsatser Glutamin
Utan tillsatser Inget natriumbikarbonat
Kvantitet 1 x 10 l
pH 6,3 till 7,2
Innehåll och lagring 0 till 5 °C
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.