Läs mer
MP Biomedicals™ TeenPrep™ Adapter för 12 x 15 mL Slanghållare på FastPrep-24
Produktkod. 10429774 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Håller:
12 x 15 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
10429774 12 x 15 ml Varje
1 options
Produktkod. 10429774 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 116002526
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17025.00 SEK
    16217.84 SEK / Paket med 1
    Save 807.16 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
TeenPrep™ Adapter är en medelstor adapter som rymmer 12 x 15 mL Lysing Matrix-rör som gör att frysta prover kan bearbetas omedelbart med minimal praktisk manipulation.
Mellanstor adapter som rymmer 12 x 15 mL Lysing Matrix-rör. Det gör att frysta prover i Lysing Matrix-rör laddade i adaptern och lagrade vid -°20 C eller -°80 C är redo att omedelbart bearbetas med minimal praktisk manipulation, vilket förhindrar nedbrytning av cellulära komponenter av endogena enzymer. Ett brett utbud av engångsrör på 15 mL Lysing Matrix säkerställer noggrann homogenisering av alla provtyper på några sekunder.
  • Anmärkningar om ansökan: TeenPrep™ 12 X 15 mL Adapter är idealiskt lämpad för DNA- och RNA-isolering, enzymisolering och proteinproduktion, isolering av naturliga produkter, livsmedelsberedning för kvalitetsanalys, biofarmatillverkning och rättsmedicinska tillämpningar.
  • Kapacitet : 12 rör
  • Provvolym: Upp till 24 g
Specifikationer
Produkttyp Stor provvolymadapter
Provstorlek 24 g
Innehåll och lagring 15 °C till 30 °C
För användning med (applikation) DNA- och RNA-isolering, Enzymisolering och Proteinproduktion, isolering av naturliga produkter, livsmedelsberedning för kvalitetsanalys
Håller 12 x 15 ml
Vikt (engelska) 1.115 lb.
Vikt (metrisk) 506 g
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.