Läs mer
MP Biomedicals™ CoolTeenPrep™ Adapter för 6 x 15 mL Slanghållare på FastPrep-24
Produktkod. 11461525 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Håller:
6 x 15 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11461525
Brand: MP Biomedicals™ 116002530
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
CoolTeenPrep™ Adapter för 6 x 15 mL Slanghållare på FastPrep-24 för kryogen malning och lysering på FastPrep-24 .
CoolTeenPrep™ 6 X 15 mL Adapter är en kryogen adapter som möjliggör samtidig lysering av 6 x 15 mL prover. Baserat på passiv temperaturkontrollteknik, CoolTeenPrep™ adaptern säkerställer en effektiv kylning av proverna eftersom torris, placerad i den rörliga brickan, är i direkt kontakt med provrören. På grund av en hög värmeöverföringskapacitet och FastPrep™ exakta inställningar av lysparametrar, kan proverna homogeniseras upprepade gånger i deras otina tillstånd. Ett brett utbud av engångsrör på 15 mL Lysing Matrix säkerställer noggrann homogenisering av alla provtyper på några sekunder.
  • Ansökan:CoolTeenPrep™ 6 X 15 mL Adapter är idealisk för extraktion av alla temperaturinstabila eller känsliga biologiska föreningar som RNA, siRNA, metaboliter, intermediärer och enzymer från även de svåraste proverna att lysera.
  • Kapacitet : 15 rör
  • Provvolym: Upp till 12 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kryogen adapter
Provstorlek 12 g
Innehåll och lagring 15 °C till 30 °C
För användning med (applikation) Extraktioner av temperaturinstabila eller känsliga biologiska föreningar som RNA, siRNA, metaboliter, intermediärer och enzymer från även de svåraste proverna att lysera
Håller 6 x 15 ml
Vikt (engelska) 1.382 lb.
Vikt (metrisk) 627 g
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.