Läs mer
MP Biomedicals™ CoolPrep™ Adapter för 24 x 2 mL Slanghållare på FastPrep-24
Produktkod. 11482360 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Håller:
24 x 2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
11482360 24 x 2 ml Varje
1 options
Produktkod. 11482360 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 116002528
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23367.38 SEK
    21393.99 SEK / Paket med 1
    Save 1973.39 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
I lager
CoolPrep™ Adapter för FastPrep-24 instrumentet är en kryogen adapter som tillåter samtidig lysering av 24 x 2 mL prover. Det används också för utvinning av känsliga biologiska föreningar.
De CoolPrep 24 x 2 mL adapter är en kryogen adapter som tillåter samtidig lysering av 24 x 2 mL prover. Baserat på passiv temperaturkontrollteknik, CoolPrep adapter säkerställer en effektiv kylning av proverna eftersom torris, placerad i den rörliga brickan är i direkt kontakt med provrören. På grund av en hög värmeöverföringskapacitet och FastPrep™ exakta inställningar av lysparametrar, kan proverna homogeniseras upprepade gånger i deras otina tillstånd. De flesta prover kan bearbetas på 40 sekunder eller mindre.
  • Användning: Idealisk för extraktion av alla temperaturinstabila eller känsliga biologiska föreningar som RNA, siRNA, metaboliter, intermediärer och enzymer från även de svåraste proverna att lysera.
  • Kapacitet: 20 rör
  • Provvolym: Upp till 5 g
Specifikationer
Produkttyp Kryogen adapter
Provstorlek 5 g
Innehåll och lagring 15 °C till 30 °C
För användning med (applikation) Extraktioner av temperaturinstabila eller känsliga biologiska föreningar som RNA, siRNA, metaboliter, intermediärer och enzymer från även de svåraste proverna att lysera
Håller 24 x 2 ml
Vikt (engelska) 1.499 lb.
Vikt (metrisk) 680 g
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.