Läs mer
MP Biomedicals™ QuickPrep adapter
Produktkod. 11482370 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
24 x 2mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11482370
Brand: MP Biomedicals™ 116002512
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Homogenisera, lysera och slipa smartare
Mångsidiga system med utbytbara adaptrar
  • Bearbeta svåra prover på 40 sekunder eller mindre
  • Exakta inställningar ger hög reproducerbarhet
  • Eliminera korskontaminering
  • TeenPrep Adapter: 12x 15 ml prover
  • CoolPrep Adapter: 24x 2 ml prover under kryogena förhållanden
  • HiPrep Adapter: 48x 2 ml prover
  • QuickPrep Adapter: 24x 2 ml prover
  • BigPrep Adapter: 2x 50 ml prover
  • NewCoolTeenPrep Adapter: 6x 15 ml prover under kryogena förhållanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 24 x 2mL
Produkttyp Adapter för hög genomströmning
För användning med (applikation) Tillämpningar med hög genomströmning, upp till 24 och 48 prover kan homogeniseras samtidigt
Provvolym 5g
Testtid 40 sek.
Vikt (engelska) 0.385 lb.
Vikt (metrisk) 175g
Innehåll och lagring 15° till 30 °C