Läs mer
MP Biomedicals™ HiPrep™ Adapter för 48 x 2 mL Slanghållare på FastPrep-24
Produktkod. 11490576 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Håller:
48 x 2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
11490576 48 x 2 ml Varje
1 options
Produktkod. 11490576 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 116002527
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17025.00 SEK
    16217.84 SEK / Paket med 1
    Save 807.16 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
HiPrep™ Adapter för FastPrep-24 instrumentet är en dubbeldäckare som rymmer 48 x 2 mL rör för rumstemperatur cellmalning och lysering.
Dubbeldäckaradapter som rymmer 48 x 2 mL Lysing Matrix-rör. Adapterns ergonomiska design säkerställer enkel laddning av Lysing Matrix-rör som förblir säkert förseglade under homogeniseringen. Den står stabilt på bänkskivan och används ofta som ett rörställ. Idealiskt lämpad för applikationer med hög genomströmning, upp till 48 prover kan homogeniseras samtidigt. Dessutom är frysta prover i Lysing Matrix-rör laddade i adaptrarna och lagrade vid -°20 C eller -°80 C redo att omedelbart bearbetas med minimal praktisk manipulation, vilket förhindrar nedbrytning av cellulära komponenter av endogena enzymer.
  • Anmärkningar om ansökan: FastPrep™ -24 Instrument är idealiskt lämpat för applikationer med hög genomströmning.
  • Kapacitet : 48 rör
  • Provvolym: Upp till 10 g
Specifikationer
Produkttyp Adapter för hög genomströmning
Provstorlek 10 g
Innehåll och lagring 15 °C till 30 °C
För användning med (applikation) Tillämpningar med hög genomströmning, upp till 24 och 48 prover kan homogeniseras samtidigt
Håller 48 x 2 ml
Vikt (engelska) 1.029 lb.
Vikt (metrisk) 467 g
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.