Läs mer
MP Biomedicals™ FastDNA™ SPIN Kit för jord, 50 mL rör
Produktkod. 15232830 Handla allt MP Biomedicals Produkter
:
FastDNA™ SPIN Kit för jord, 50 mL rör
Produktkod. 15232830
Brand: MP Biomedicals™ 116560600
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
FastDNA SPIN Kit for Soil används för att extrahera bakterie-, svamp-, växt- och djur-DNA från jord- och andra miljöprover. Den använder Lysing Matrix E för provbearbetning på en FastPrep™ instrument.
  • Produktöversikt: De FastDNA Spin Kit for Soil är utformad för att isolera bakteriellt, svamp-, växt- och djurgenomiskt DNA från jord- och andra miljöprover. Jord bearbetas av en FastPrep™ instrument och Lysing Matrix E-rör designade för att effektivt lysera alla mikroorganismer. Det frigjorda DNA:t renas med en kiseldioxidbaserad spinfiltermetod och är lämplig för PCR-analys och andra tillämpningar nedströms. Fullständig lysering av alla organismer, inklusive historiskt svåra källor som eubakteriella sporer och endosporer, grampositiva bakterier, jäst, alger, nematoder och svampar uppnås inom några sekunder med hjälp av en FastPrep instrument och Lysing Matrix E-rör.
  • Ansökningar: Citerad i över 6000 vetenskapliga publikationer FastDNA Spin Kit for Soil ger det högsta DNA-utbytet från alla miljöprov inklusive jord, sediment, slam, kompost, gödsel, rhizosfär eller avloppsvatten. De FastDNA Spin Kit for Soil innehåller Lysing Matrix-rör och alla reagenser som behövs för att extrahera DNA i en process som effektivt tar bort humussyror och andra PCR-hämmare
  • Provtyp: frön, sporer, bakterier (gram +/-), djurvävnader, avföring, mat, svampar, växter, rötter, jord, avloppsvatten, jäst
  • Provvolym: Cirka 200μ L till 50 ml; upp till cirka 25 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Provtyp Frön, Sporer, Djurvävnader, Avföring, Mat, Svampar, Växter, Rötter
För användning med (applikation) Används för att isolera genomiskt DNA från bakterier, svampar, växter och djur från jord- och miljöprover
Inkluderar 10 vardera granatlyserande matrisrör (50 ml), 60 ml PLS-lösning, 15 ml MT-buffert, 350 ml natriumfosfatbuffert, 25 ml PPS för jord, 120 ml bindningsmatris, 120 ml GTC-tvättbuffert, 12 ml 60 ml SEWS-M-TES-M, 60 ml gel μLob-M TES, Färgämne, 10 st SPIN-filterrör (50 ml)
Produkttyp FastDNA-24-kit
Provvolym Cirka 200μ L till 50 ml; Upp till cirka 25 g
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • fastDNA spin kit for soil
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: guanidine thiocyanate, sodium dodecyl sulphate, polyvinylpyrrolidone
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.