Beskrivning
- Använder Lysing Matrix A (granat och 1 1/4 tum keramisk pärla) för cellys och en kiseldioxidbaserad metod för reningsprocessen.
- Lyseringsmatris A och 3 olika kaotropiska buffertar tillhandahålls för homogenisering av en mängd olika provtyper (växt- och djurvävnader, odlade celler, bakterier, jäst, svampar, insekter, etc.).
- DNA frisätts inom 40 sekunder och renas genom en kiseldioxidbaserad procedur.
- Eluerat DNA är redo för digestion, elektrofores, PCR och vilken annan önskad applikation som helst.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Sats |
| Provtyp | Bakterier (Gram +/-), Djurvävnader, Svampar, Växter, Jästsvampar, Alger, Odlade celler, Insekter |
| För användning med (applikation) | Används för att isolera DNA från praktiskt taget vilken källa som helst |
| Inkluderar | Lysing Matrix A 100 2 mL rör, 1/4 keramiska sfärer 100 sfärer, Binding Matrix 66 mL, Koncentrerad SEWS-M 12 mL, DES 25 mL, CLS VF 90 mL, PPS 25 mL, CLS-TC 110 mL, CLS-Y 110 mL |
| Antal reaktioner | 100 förberedelser |
| Produkttyp | FastDNA Utrustning |
Säkerhet och hantering
- Fast DNA Kit
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H302 + H312 + H332-Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P264-Tvätta händer grundligt efter användning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.,VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / räddaren /om du mår dåligt.,VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / räddaren /om du mår dåligt.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/räddaren,VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/räddaren
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.,VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P330-Skölj munnen.,Skölj munnen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare räddaren.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella regler..
- P405-Förvaras inlåst.
- MIXTURE LIST-Innehåller: acetic acid
Endast forskningsanvändning (RUO). Om inte annat anges i vår katalog eller annan företagsdokumentation som medföljer produkten/produkterna, är våra produkter endast avsedda för forskningsanvändning och ska inte användas för något annat ändamål, vilket inkluderar men inte är begränsat till, otillåten kommersiell användning, in vitro diagnostisk användning, ex vivo eller in vivo terapeutisk användning eller någon typ av konsumtion eller applicering på människor eller djur.