Läs mer
MP Biomedicals™ FastDNA™ SPIN Kit för avföring, 2 mL rör
Produktkod. 11481535 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Provtyp:
Avföring, Jord, Avloppsvatten, Miljövatten, Slam
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Provtyp unitSize
11481535 Avföring, Jord, Avloppsvatten, Miljövatten, Slam Varje
1 options
Produktkod. 11481535 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 116570200
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kräver
FastPrep™ Instrument eller alternativ höghastighetsstörare, Mikrocentrifug som fritt kan snurra rör, Mikrocentrifugrör, Sterila rör för DNA-bindning, Rotator eller låghastighetsvirvel, 100 % etanol
FastDNA™ SPIN Kit för avföring är designat för att snabbt och effektivt isolera PCR-färdigt genomiskt DNA från färska eller frysta avföringsprover från människor och djur.
  • Produktöversikt: De FastDNA SPIN Kit för avföring isolerar snabbt och effektivt PCR-färdigt genomiskt DNA från färska eller frysta avföringsprover från människor och djur.
  • Värdceller, bakterier, svampar, virus, protister och andra celler som finns i fekala prover lyseras lätt inom 40 sekunder med FastPrep™ instrument.
  • De FastDNA SPIN Kit innehåller förfyllda 2 mL Lysing Matrix-rör för homogeniseringssteget samt alla reagenser som behövs för att extrahera DNA i en reningsprocess som eliminerar PCR-hämmare.
  • Provtyp: Avföring, Jord, Avloppsvatten, Miljövatten, Slam
  • Provvolym: Upp till 500 mg per förberedelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Provtyp Avföring, Jord, Avloppsvatten, Miljövatten, Slam
För användning med (utrustning) FastPrep™ Instrument
För användning med (applikation) Används för att isolera PCR-färdigt genomiskt DNA från färska eller frysta avföringsprover från människor och djur
Inkluderar Lysing Matrix E 50 x 2,0 ml rör, PLS-lösning, MT-buffert, natriumfosfatbuffert, PPS, bindningsmatris, tvättbuffert #1, tvättbuffert #2, TES, BBS Gel Loading Dye, SPIN-filterrör, Catch Tubes
Produkttyp FastDNA-24-kit
Provvolym Upp till 500 mg per beredning
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.