Läs mer
MP Biomedicals™ FastDNA™ SPIN Kit
Produktkod. 11442400 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Antal reaktioner:
100 förberedelser
Förpackningsstorlek:
100 förberedelser
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
11442400 100 förberedelser 100 förberedelser
1 options
Produktkod. 11442400 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 116540600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7395.00 SEK
    6099.22 SEK / Paket med 100
    Save 1295.78 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kräver
FastPrep™ Instrument eller alternativ höghastighetsstörare, mikrocentrifug som fritt kan snurra 2,0 mL rör, mikrocentrifugrör (2,0 mL och 1,5 mL), rotator eller låghastighetsvirvel
FastDNA™ SPIN Kit används för isolering av DNA från upp till 200 mg av nästan vilket prov som helst på mindre än 30 minuter. Detta är den uppdaterade versionen av det välkända FASTDNA Kit och kan användas med alla FastPrep Instrument.
  • Produktöversikt: De FastDNA™ SPIN Kit, en uppdaterad version av det välkända FastDNA™ Kit, används med ev FastPrep™ Instrument för att lysera och därefter isolera DNA från upp till 200 mg av nästan vilket prov som helst på mindre än 30 minuter.
  • Funktioner : Isolering av genomiskt DNA från växter, djur, bakterier, jäst, alger och svampar med hjälp av en kiseldioxidspinfi ltermetod: Snabb och reproducerbar provlysering med FastPrep™ -24 eller FastPrep™ FP120 Instrument, Lysera och isolera DNA på mindre än 30 minuter från en mängd olika provtyper, Flexibelt format eliminerar behovet av separata DNA-isoleringssatser, Inga farliga organiska reagens krävs, SPIN-filter ingår för att effektivisera kiseldioxidhanteringen.
  • Applikationer: The Fast DNA™ SPIN Kit, en uppdaterad version av det välkända Fast DNA TM Kit, används med FastPrep™ -24 eller FastPrep™ FP120 Instrument för att lysera och därefter isolera DNA från upp till 200 mg av nästan vilket prov som helst på mindre än 30 minuter.
  • Provtyp: frön, sporer, bakterier (gram +/-), djurvävnader, avföring, mat, svampar, växter, rötter, avloppsvatten, jäst
  • Provvolym: Upp till 200 mg per förberedelse
Specifikationer
Formatera Sats
Isoleringsteknik Silica Membrane Technology
Provtyp Frön, Sporer, Bakterier (Gram +/-), Djurvävnader, Avföring, Mat, Svampar, Växter
För användning med (applikation) Isolerar genomiskt DNA från växter, djur, bakterier, jäst, alger och svampar
Inkluderar Lyseringsmatris A 100 x 2 mL rör, 100 x 0,25 tum. Keramiska sfärer, 66 mL bindningsmatris, 12 mL koncentrerad SEWS-M, 25 mL DES , 90 mL CLS-VF, 25 mL PPS, 110 mL CLS-TC, 110 mL CLS-Y, 100 x SPIN-moduler, 100 x Catch Tubes, 1 x Användarmanual, 1 x MSDS
Antal reaktioner 100 förberedelser
Produkttyp FastDNA-24-kit
Provvolym Upp till 200 mg per förberedelse
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fast DNA Spin Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302+H312+H332-Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P330-Skölj munnen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Dodecyl Sulfate, Sodium Dodecyl Sulfate, Sodium Dodecyl Sulfate, (R*, R*)-(±)-1, 4-dimercapto
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.