Beskrivning
Kräver
FastPrep™ Instrument eller alternativ höghastighetsstörare; Mikrocentrifug som fritt kan snurra 2,0 ml rör; mikrocentrifugrör (2,0 ml och 1,5 ml); Rotator eller låghastighetsvirvel
- Produktöversikt: De FastDNA™ Spin Kit för växt- och djurvävnader isolerar snabbt och effektivt genomiskt DNA av hög kvalitet från växt- och djurvävnader med hjälp av Lysing Matrix D (1,4 mm keramiska pärlor) för cellys och en kiseldioxidbaserad spinfiltermetod för reningsprocessen.
- Provtyp: Animaliska vävnader, växter, odlade celler
Specifikationer
Specifikationer
| Provtyp | Djurvävnader, Växter, Odlade celler |
| För användning med (applikation) | Används för att isolera DNA från växt- och djurvävnader |
| Inkluderar | 100 x 2 mL rör Lyseringsmatris D, 0,25 tum. Keramiska sfärer, 100 mL bindningsmatris, 12 mL koncentrerad SEWS-M, 25 mL DES , 90 mL CLS-VF, 25 mL PPS, 110 mL CLS-TC, 100 x SPIN-moduler, 100 x Catch-rör |
| Antal reaktioner | 100 förberedelser |
| Produkttyp | FastDNA-24-kit |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- FastDNA Green SPIN Kit
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P330-Skölj munnen.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: sodium dodecyl sulphate, guanidium thioyanate
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.