Läs mer
MP Biomedicals™ FastPrep-24™ Classic Bead Beating Grinder and Lysis System
Produktkod. 12079310 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Provvolym:
200μ l till 50 ml, upp till 25 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Provvolym Förpackningsstorlek
12079310 200μ l till 50 ml, upp till 25 g Varje
1 options
Produktkod. 12079310 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 116004500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123782.52 SEK
    110078.01 SEK / Paket med 1
    Save 13704.51 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
FastPrep-24™ Classic Bead Beating grinder and lyssystem tillåter samtidig homogenisering av upp till 24 prover inom 40 sekunder. Den utför en grundlig och snabb lysering av alla vävnader och celler. 9 adaptrar ger en unik mångsidighet i antalet prover, storlek och temperaturförhållanden.
  • Produktöversikt: FastPrep-24™ Classic Instrument är en höghastighetshomogenisator för bänk som erbjuder den ultimata hastigheten och prestanda för lysering av biologiska prover. Samtidig homogenisering av upp till 24 prover sker inom 40 sekunder.
  • Serviceplan: Ett års garanti ingår i köpet.
  • Tillämpningar: FastPrep™ -24 används för att homogenisera biologiska prover. FastPrep™ -24 Instrument lyserar grundligt och snabbt alla vävnader och celler och möjliggör därmed enkel och reproducerbar isolering av stabilt RNA, aktiva proteiner och genomiskt DNA i full längd.
  • Provvolym: ∼200 μl till 50 ml; upp till ∼25 g
Specifikationer
För användning med (applikation) Idealisk för extraktion av nukleinsyror, proteiner, metaboliter och andra små molekyler
Provvolym 200μ l till 50 ml, upp till 25 g
Höjd (engelska) 10,6 tum
Höjd (metrisk) 27 cm
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 90/250 V
Wattal 1200 W
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.