Läs mer
MP Biomedicals™ FastPrep-96™ Hög genomströmning Bead Beating grinder och Lysis System
Produktkod. 15422253 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Temperatur (metrisk):
2 °C till 48 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperatur (metrisk) Förpackningsstorlek
15422253 2 °C till 48 °C Varje
1 options
Produktkod. 15422253 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 116010500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316030.00 SEK
    301058.27 SEK / Paket med 1
    Save 14971.73 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
FastPrep-96™ pärlslagningskvarn och lyssystem med hög genomströmning är en höghastighets, digitalt kontrollerad bänkhomogenisator för lysering av biologiska prover. Den kan behandla upp till 192 prover i 2 x 96 djupa brunnar plattor. Den kan utföra 1800 svängningar/min och 1,5-tums slaglängd.
Produktöversikt: MP Biomedicals' FastPrep-96™ är en mångsidig höghastighetshomogenisator som erbjuder det ultimata inom provberedning med hög genomströmning. Utvecklad för resistenta prover FastPrep-96™ instrumentet använder en höghastighets linjär rörelse för att grundligt störa alla vävnader och celler på bara några sekunder genom att samtidigt slå specialiserade Lysing Matrix-pärlor på provmaterialet. Detta högpresterande system sparar timmars arbete under provberedningsstadiet och möjliggör rening av höga utbyten av intakt DNA, RNA, proteiner och andra metaboliter.
  • Service: Ett års garanti ingår i köpet. För utökad garanti, se MPCare FastPrep-96™ Serviceavtal.
  • Användning: FastPrep™ -96 används för att homogenisera biologiska prover. FastPrep™ -96 Instrument lyser grundligt och snabbt alla vävnader och celler och möjliggör därmed enkel och reproducerbar isolering av stabilt RNA, aktiva proteiner och genomiskt DNA i full längd.
Specifikationer
Mått 66 x 44 x 70 cm (26 x 17,3 x 27,5 tum)
För användning med (applikation) Idealisk för homogenisering av prover med hög genomströmning, malning, lysering och beredning, isolering och rening av nukleinsyra
Inkluderar Inbyggd adapter
Bullernivå <65 dBA
Körtid 1 till 60 sek.
Temperatur (engelska) 35 °F till 100 °F
Temperatur (metrisk) 2 °C till 48 °C
Vikt (engelska) 108 lb.
Vikt (metrisk) 49 kg
Frekvens 50/60 Hz
Max. Spänning 110/220V
Visa mer Visa mindre
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.