Läs mer
MP Biomedicals™ Skruvlock
Produktkod. 11402350 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1000-pack
500-pack
Färg:
Blått
Klart
Lila
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Produktkod. 11402350
Brand: MP Biomedicals™ 115067002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dessa 2 mL skruvlock är för tuber som ska användas på FastPrep™ instrument eller valfri pärlvisp.
  • Skruvlock med O-ringar passar 2 mL skruvlocksrör och är idealiska för höghastighetsinstrument för provberedning.
  • Skruvlock passar Tom Fastprep™ Rör och används i Fastprep system, för att hålla prov för homogenisering.
  • Finns separat för dig som vill fylla sina egna Lysing Matrix Tubes.
  • Adapterkompatibilitet: ConeFlex Legacy (tillåter alla FP24-adaptrar på FP96), CoolPrep (24x2 ml), HiPrep (48x2 ml), QuickFlex (96x2 ml), QuickPrep (24x2 ml), QuickPrep Helt metall (24x2 ml)
  • Skruvlock kan också hittas i FastDNA och FastDNA SPIN Kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 2 mL
Färg Klart
Densitet 0,946 g/cm 3
Provtyp Alla
För användning med (utrustning) 2 mL Lysing Matrix D-rör
För användning med (applikation) Nukleinsyraisolering, cellodling, Proteomics , Rening och detektion, Proteinrening, DNA-rening, RNA-rening, växtvävnadsbearbetning, vävnadsanalys, jordanalys, bakteriekultur, jästkultur, svampvävnadsanalys, mikrobiomstudier
Smältpunkt 320 °F (160 °C)
Produkttyp Skruvlock
Kvantitet 500-pack
Anmärkningar Lysing Matrix D-rör har gröna lock och finns i FastRNA Pro Green Kit som används för isolering av totalt RNA från växter och djur.
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.