Läs mer
MP Biomedicals™ Skruvlock
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1000-pack
500-pack
Färg:
Blått
Klart
Lila
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Beskrivning
- Skruvlock med O-ringar passar 2 mL skruvlocksrör och är idealiska för höghastighetsinstrument för provberedning.
- Skruvlock passar Tom Fastprep™ Rör och används i Fastprep system, för att hålla prov för homogenisering.
- Finns separat för dig som vill fylla sina egna Lysing Matrix Tubes.
- Adapterkompatibilitet: ConeFlex Legacy (tillåter alla FP24-adaptrar på FP96), CoolPrep (24x2 ml), HiPrep (48x2 ml), QuickFlex (96x2 ml), QuickPrep (24x2 ml), QuickPrep Helt metall (24x2 ml)
- Skruvlock kan också hittas i FastDNA och FastDNA SPIN Kit.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 2 mL |
| Färg | Rött |
| Densitet | 0,946 g/cm 3 |
| Provtyp | Alla |
| För användning med (utrustning) | 2 mL Lysing Matrix C-rör |
| För användning med (applikation) | Nukleinsyraisolering, cellodling, Proteomics , Rening och detektion, Proteinrening, DNA-rening, RNA-rening, växtvävnadsbearbetning, vävnadsanalys, jordanalys, bakteriekultur, jästkultur, svampvävnadsanalys, mikrobiomstudier |
| Smältpunkt | 320 °F (160 °C) |
| Produkttyp | Skruvlock |
| Kvantitet | 500-pack |
| Anmärkningar | Lysing Matrix C-rör har röda lock och finns i Fast RNA Pro Red Kit för isolering av totalt RNA från jäst och svampar. |
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.