Läs mer
MP Biomedicals™ FastPROTEIN™ BlueMatrix
Produktkod. 11462400 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 förberedelser
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11462400 100 förberedelser Paket med 100
11452400 50 beredningar Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11462400 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 116550500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kräver
FastPrep™ Instrument eller alternativ höghastighetsstörare, mikrocentrifug som fritt kan snurra 2,0 mL rör, mikrocentrifugrör (2,0 mL och 1,5 mL), 1x PBS eller önskad lysbuffert
FastPROTEIN™ BlueMatrix Kit designat för snabb extraktion av proteiner från gram (+/-) bakterier på några sekunder.
  • Kit eller analystyp : Proteinisolering, Miniprep
  • Molekyl som ska berikas : Proteiner
  • Provtyp : Bakterier, Gram +/-
  • Rörstorlek : 2 ml
  • Matrissammansättning : Matris B, 0,1 mm zirkoniumsilikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Blå matrissats
Kvantitet 100 förberedelser
Inkluderar Matris B, 0,1 mm zirkoniumsilikat, rör
Innehåll och lagring 15 °C till 30 °C
Kapacitet 2 mL
För användning med (applikation) Snabb isolering och rening av protein från bakteriekulturer
Matris FastProtein Blå matris
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.