Läs mer
MP Biomedicals™ FastPROTEIN™ Röd matris
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 förberedelser
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
Kräver
FastPrep™ Instrument eller alternativ höghastighetsstörare, mikrocentrifug som fritt kan snurra 2,0 ml rör, mikrocentrifugrör (2,0 ml och 1,5 ml)
- Kit eller analystyp : Proteinisolering, Miniprep
- Molekyl som ska berikas : Proteiner
- Provtyp : Jäst och jästsporer
- Rörstorlek : 2 ml
- Matrissammansättning : Matris C, 1,0 mm kiseldioxidsfärer
Specifikationer
Specifikationer
| Buffert | Jästbrytande buffert |
| Produkttyp | Röd matrissats |
| Kvantitet | 100 förberedelser |
| Inkluderar | Matris C, 1 mm kiseldioxidsfärer, jästbrytande buffert, rör |
| Innehåll och lagring | 15 °C till 30 °C |
| Kapacitet | 2 mL |
| För användning med (applikation) | Snabb isolering och rening av protein från jästkulturer |
| Matris | FastProtein Röd matris |
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.