Läs mer
MP Biomedicals™ FastPROTEIN™ Röd matris
Produktkod. p-4426034 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 förberedelser
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 11482400
Brand: MP Biomedicals™ 116550700
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kräver
FastPrep™ Instrument eller alternativ höghastighetsstörare, mikrocentrifug som fritt kan snurra 2,0 ml rör, mikrocentrifugrör (2,0 ml och 1,5 ml)
FastPROTEIN™ Red Matrix Kit designat för snabb extraktion av proteiner från jästceller, svampar och alger på några sekunder.
  • Kit eller analystyp : Proteinisolering, Miniprep
  • Molekyl som ska berikas : Proteiner
  • Provtyp : Jäst och jästsporer
  • Rörstorlek : 2 ml
  • Matrissammansättning : Matris C, 1,0 mm kiseldioxidsfärer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert Jästbrytande buffert
Produkttyp Röd matrissats
Kvantitet 100 förberedelser
Inkluderar Matris C, 1 mm kiseldioxidsfärer, jästbrytande buffert, rör
Innehåll och lagring 15 °C till 30 °C
Kapacitet 2 mL
För användning med (applikation) Snabb isolering och rening av protein från jästkulturer
Matris FastProtein Röd matris
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.