Läs mer
MP Biomedicals™ FastRNA™ Pro Blue Kit, 2 mL rör
Produktkod. 11482380 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 x 2 ml
Förpackningsstorlek:
50 förberedelser
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11482380 50 x 2 ml 50 förberedelser
1 options
Produktkod. 11482380 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 116025050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3877.74 SEK
    3446.88 SEK / Paket med 50
    Save 430.86 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kräver
  • FastPrep™ Instrument eller alternativ höghastighetsstörare, Microcentrifuge, Pipettmen, RNase Erase™
  • Rekommenderas: Kloroform, 100 % etanol, 75 % etanol, 1,5 eller 2,0 mL RNasfria mikrocentrifugrör, agaros, gelladdningsfärg och RNA-storleksmarkör
FastRNA™ Pro Blue Kit, 2 mL rör används för total RNA-isolering från upp till 1010 gram positiva och gramnegativa bakterier. Använder Lysing Matrix B för celllys. För användning med FastPrep-24™ eller FastPrep™ FP120 Instrument.
  • Produktöversikt: De FastRNA™ Pro Blue Kit är designat för att effektivt isolera totalt RNA från grampositiva och gramnegativa bakterier. Använda FastPrep™ -24 eller FastPrep™ FP120 Instrument, upp till 1010 celler homogeniseras genom Lysing Matrix B i slagtåliga 2 ml rör. Totalt RNA släpps ut i det proprietära, skyddande RNApro™ Lösning.
  • Applikationer:FastRNA™ Pro Blue Kit används för att isolera totalt RNA från grampositiva och gramnegativa bakterier. Isolerat RNA är lämpligt för RT-PCR-analys och andra nedströmsapplikationer.
  • Provkälla: Mikroorganismer
  • Provtyp: Bakterier (Gram +/-)
  • Provvolym: Upp till 500 mg per förberedelse
Specifikationer
Provtyp Bakterier (Gram +/-)
För användning med (applikation) RT-PCR-analys och andra nedströmsapplikationer
Inkluderar RNApro™ Lösning (1 x 55 ml flaska), DEPC-H2O (1 x 15 ml flaska), lyseringsmatris B (50 x 2 ml rör), kort protokoll, användarmanual, säkerhetsdatablad, analyscertifikat
Antal reaktioner 50 beredningar
Produkttyp FastRNA-24-kit
Kvantitet 50 x 2 ml
Provkälla Mikroorganismer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • FastRNA Pro Blue Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol, Guanidine Thiocyanate
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.