Läs mer
MP Biomedicals™ FastRNA™ Pro Green Kit, 2 mL rör
Produktkod. 11402390 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 x 2 ml
Förpackningsstorlek:
50 förberedelser
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11402390 50 x 2 ml 50 förberedelser
1 options
Produktkod. 11402390 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 116045050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3620.00 SEK
    3446.88 SEK / 50 förberedelser
    Save 173.12 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kräver
FastPrep Instrument eller alternativ höghastighetsstörare, mikrocentrifug, pipettmätare, RNase Erase, Kloroform, 100 % etanol, 75 % etanol, 1,5 eller 2,0 mL RNasfria mikrocentrifugrör, agaros, gelladdningsfärg och RNA-storleksmarkör
FastRNA™ Pro Green Kit är designat för att effektivt isolera totalt RNA från alla typer av växt- och djurvävnad eller odlade celler.
  • Produktöversikt: De FastRNA™ Pro Green Kit är designat för att effektivt isolera totalt RNA från alla typer av växt- och djurvävnad eller odlade celler. Med hjälp av FastPrep-24™ eller FastPrep™ FP120 Instrument, mellan 50 och 500 mg vävnad kan homogeniseras genom Lysing Matrix D i slagtåliga 2 mL rör. Totalt RNA släpps ut i det proprietära, skyddande RNApro™ Lösning. Efter extraktion med kloroform och utfällning extraheras totalt RNA.
  • Applikationer : FastRNA™ Pro Green Kit används för att isolera totalt RNA från alla typer av växt- och djurvävnad eller odlade celler. Extraherat RNA är lämpligt för RT-PCR-analys och andra nedströmsapplikationer.
  • Provtyp: Animaliska vävnader, växter, odlade celler
  • Provvolym: Upp till 500 mg per förberedelse
Specifikationer
Provtyp Djurvävnad, Växter, Odlade celler, Insekter, Maskar
För användning med (applikation) Nukleinsyraisolering och rening, Proteinisolering, molekylärbiologi, genuttryck, mikrobiologisk analys
Inkluderar RNApro™ Lösning (1 x 55 ml flaska), DEPC-H2O (1 x 15 ml flaska), lyseringsmatris D (50 x 2 ml rör)
Antal reaktioner 50 beredningar
Matris Lyseringsmatris D
Produkttyp FastRNA-24-kit
Kvantitet 50 x 2 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • FastRNA Pro Green Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: phenol, guanidine thiocyanate
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.