Description
Requires
RNase Erase™ rekommenderad, FastPrep™ Instrument eller alternativ höghastighetsstörare, 100 % etanol, mikrocentrifug, kyld 70 % etanol (beredd med DEPC-behandlad H2O Kyld isopropanol, LRNas-fri mikrocentrifug
- Produktöversikt: De FastRNA™ Pro Soil-Direct Kit är utformat för att effektivt isolera totalt RNA från organiskt material som finns i jordprover.
- Ansökan:FastRNA™ Pro Soil-Direct Kit används för att isolera totalt RNA från organiskt material som finns i jordprover. Totalt RNA isolerat är lämpligt för RT-PCR-analys och andra nedströmsapplikationer.
- Provkälla : Mikroorganismer
- Provtyp: Avföring, Jord, Avloppsvatten, Miljövatten, Slam
- Provvolym: Upp till 500 mg per förberedelse
Specifications
Specifications
| Provtyp | Avföring, Jord, Avloppsvatten, Miljövatten, Slam |
| För användning med (applikation) | Nukleinsyraisolering och rening, Proteinisolering, molekylärbiologi, genuttryck, mikrobiologisk analys |
| Inkluderar | Jordlyslösning, (1:1) fenol: Kloroform, Inhibitor Removal Solution, RNAMATRIX™ , Uppslamning, bindningslösning, tvättlösningskoncentrat, DEPC-behandlat vatten, lyseringsmatris E 50 |
| Antal reaktioner | 50 beredningar |
| Matris | Lysing Matrix E |
| Produkttyp | FastRNA-24-kit |
| Kvantitet | 50 x 2 ml |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.