Läs mer
MP Biomedicals™ FastRNA™ Pro Soil-Indirect Kit
Produktkod. 11422390 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2 ml
Förpackningsstorlek:
50 förberedelser
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11422390 2 ml 50 förberedelser
1 options
Produktkod. 11422390 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 116075050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7445.00 SEK
    7092.38 SEK / 50 förberedelser
    Save 352.62 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
FastRNA™ Pro Soil-Indirect Kit används för att isolera totalt RNA från organiskt material som finns i jordprover. Totalt RNA isolerat är lämpligt för RT-PCR-analys och andra nedströmsapplikationer.
  • Detta kit gör att provet kan uppslammas med vatten eller buffert för att ytterligare separera biomassa från marken eller miljömatrisen, och den resulterande supernatanten filtreras sedan, lyseras och renas genom resten av protokollet.
  • Totalt RNA isolerat är lämpligt för RT-PCR-analys och andra nedströmsapplikationer.
Specifikationer
Provtyp Avföring, Jord, Avloppsvatten, Slam
Antal reaktioner 50 beredningar
Produkttyp Sats
Kvantitet 2 ml
Provstorlek Upp till 500 mg per beredning
Provkälla Mikroorganismer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • FastRNA PRO SOIL - INDIRECT KIT
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidium thiocyanate
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.