Läs mer
MP Biomedicals™ FastRNA™ SPIN Kit för jäst
Produktkod. 15282820 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 x 2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15282820 50 x 2 ml Varje
1 options
Personlig skyddsutrustning: Andningsskydd, handskydd och ögonskydd. Vidta de vanliga säkerhetsåtgärderna när du hanterar produkten ger tillräckligt skydd mot denna potentiella effekt.
Produktkod. 15282820 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 116030050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5765.00 SEK
    5491.64 SEK / Paket med 1
    Save 273.36 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
Personlig skyddsutrustning: Andningsskydd, handskydd och ögonskydd. Vidta de vanliga säkerhetsåtgärderna när du hanterar produkten ger tillräckligt skydd mot denna potentiella effekt.
Kräver
FastPrep Instrument eller alternativ höghastighetsstörare, mikrocentrifug som kan snurra upp till 14 000 rpm, 100 % etanol (eller 95 % etanol)
FastRNA™ SPIN Kit för jäst isolerar snabbt och effektivt högkvalitativt totalt RNA från jäststammar, svampar och alger som är svåra att lysera med hjälp av en specialiserad lyseringsmatris (Yttria-stabiliserad zirkoniumoxid, 0,5 mm) för cellys och SPIN-kolonner för reningsprocessen.
  • Produktöversikt: De FastRNA™ SPIN Kit for Yeast isolerar snabbt och effektivt högkvalitativt totalt RNA från jäststammar, svampar och alger som är svåra att lysera på cirka 15 minuter med hjälp av en specialiserad lyseringsmatris (Yttria-stabiliserad zirkoniumoxid, 0,5 mm) för cellys och SPIN-kolonner för reningsprocessen.
  • Provtyp: Sporer, svampar, jäst, alger
Specifikationer
För användning med (applikation) Nukleinsyraisolering och rening
Inkluderar Lyseringsmatris Y (0,5 mm yttriumoxidstabiliserad ZrO2) 50 x 2 mL rör, FastRNA Lyseringsbuffert 50 ml, FastRNA prep buffert 25 ml, FastRNA Tvättbuffert 12 mL, vatten (DNas/RNas-fri) 1 mL, FastRNA snurra kolumn 1 50 vardera, FastRNA centrifugera kolonn 2 50 vardera, uppsamlingsrör 2 mL
Antal reaktioner 50 beredningar
Matris Lyseringsmatris Y
Produkttyp FastRNA-24-kit
Kvantitet 50 x 2 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • FastRNA Lysis Buffer
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine Thiocyanate, TRITON X-100, N-Lauroylsarcosine Sodium Salt
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.