Läs mer
MP Biomedicals™ FastRNA™ SPIN Kit för mikrober
Produktkod. 15272820 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Antal reaktioner:
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
15272820 50 beredningar Varje
1 options
Endast forskningsanvändning
Produktkod. 15272820 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 116020050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9935.00 SEK
    9464.30 SEK / Paket med 1
    Save 470.70 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Endast forskningsanvändning
FastRNA™ SPIN Kit för mikrober isolerar totalt RNA från bakteriecellskulturer och andra mikrobiella källor på cirka 15 minuter. Använder inte fenol eller reduktionsmedel.
  • Produktöversikt: De FastRNA™ SPIN Kit för mikrober isolerar snabbt och effektivt högkvalitativt totalt RNA från svårlysbara bakteriecellkulturer och andra mikrobiella källor på cirka 15 minuter med hjälp av en zirkoniumsilikat Lysing Matrix (0,1 mm) för att lysera bakterier och SPIN-kolonner för reningsprocessen.
  • Provkälla: Mikroorganismer
  • Provtyp: Bakterier (Gram +/-)
Specifikationer
Innehåll och lagring Rumstemperatur
För användning med (applikation) Nukleinsyraisolering och rening
Inkluderar Lyseringsmatris B (0,1 mm zirkoniumsilikat), 50 x 2 mL rör, 50 mL FastRNA Lysbuffert, 25 ml FastRNA Prep buffert, 12 ml FastRNA Tvättbuffert, 1 mL vatten (DNas/RNas-fri), 50 rör FastRNA Snurra kolumn 1, 50 rör FastRNA Spin kolumn 2, 100 x 2 mL uppsamlingsrör
Antal reaktioner 50 beredningar
Produkttyp FastRNA-24-kit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • FastRNA SPIN Kit for Microbes
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P320-Särskild behandling krävs omedelbart (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride, triton X-100
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.