Läs mer
MP Biomedicals™ Fett diet, högt mättat fett, pulver
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 kg
20 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
20kg
50kg
Beskrivning
- Diet med högt mättat fett ger vanligtvis 4,39 kcal/g
Sammansättning (ingrediens, mängd):
- Kaseinrenat högkväve, 20 %
- DL-metionin, 0,3 %
- sackaros, 30,58 %
- Majsstärkelse, 20 %
- Kokosnötsolja hydrerad, 20%
- Alphacel, icke-närande bulk, 5 %
- DL-a-tokoferolpulver (250 IE/g), 0,12 %
- AIN-76 mineralblandning (under i gram/kg mineralblandning), 4 %
- Kalciumfosfat dibasiskt, 500 g
- Natriumklorid, 74 g
- Kaliumcitratmonohydrat, 220 g
- Kaliumsulfat, 52 g
- Magnesiumoxid, 24 g
- Mangankarbonat (43 till 48 % Mn), 3,5 g
- Järn(III)citrat (16 till 17 % Fe), 6 g
- Zinkkarbonat (70 % ZnO), 1,6 g
- Kuprikarbonat (53 till 55 % Cu), 0,3 g
- Kaliumjodat, 0,01 g
- Natriumselenit, 0,01 g
- Kromkaliumsulfat, 0,55 g
- Sackaros, fint pulveriserat, 118 g
- Plus MP Vitamin Diet Fortification Blandning 1,2 X Normal mängd
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Djurkost |
| Komponenter | Kaseinrenad hög nitrogen 20%, DL-metionin 0,3%, sackaros 30,58%, majsstärkelse 20%, kokosnötsolja Hydrogenerad 20%, Alphacel, icke näringsrik bulk 5%, DL-a-tokoferolpulver 0,12%, AIN-7 blandning av vitamin Plus-7, mineralblandning Normal blandning 2. |
| Formatera | Pellets |
| För användning med (applikation) | För att framkalla fetma och högt kolesterol hos mössen |
| Kvantitet | 10 kg |
| Förvaringskrav | 15 °C till 30 °C |