Läs mer
MP Biomedicals™ Fett diet, högt mättat fett, pulver
Produktkod. 11427131 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 kg
20 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
20kg
50kg
Produktkod. 11427131
Brand: MP Biomedicals™ 0296024250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för att framkalla fetma och högt kolesterol hos mössen.
  • Diet med högt mättat fett ger vanligtvis 4,39 kcal/g
Sammansättning (ingrediens, mängd):
  • Kaseinrenat högkväve, 20 %
  • DL-metionin, 0,3 %
  • sackaros, 30,58 %
  • Majsstärkelse, 20 %
  • Kokosnötsolja hydrerad, 20%
  • Alphacel, icke-närande bulk, 5 %
  • DL-a-tokoferolpulver (250 IE/g), 0,12 %
  • AIN-76 mineralblandning (under i gram/kg mineralblandning), 4 %
  • Kalciumfosfat dibasiskt, 500 g
  • Natriumklorid, 74 g
  • Kaliumcitratmonohydrat, 220 g
  • Kaliumsulfat, 52 g
  • Magnesiumoxid, 24 g
  • Mangankarbonat (43 till 48 % Mn), 3,5 g
  • Järn(III)citrat (16 till 17 % Fe), 6 g
  • Zinkkarbonat (70 % ZnO), 1,6 g
  • Kuprikarbonat (53 till 55 % Cu), 0,3 g
  • Kaliumjodat, 0,01 g
  • Natriumselenit, 0,01 g
  • Kromkaliumsulfat, 0,55 g
  • Sackaros, fint pulveriserat, 118 g
  • Plus MP Vitamin Diet Fortification Blandning 1,2 X Normal mängd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
Komponenter Kaseinrenad hög nitrogen 20%, DL-metionin 0,3%, sackaros 30,58%, majsstärkelse 20%, kokosnötsolja Hydrogenerad 20%, Alphacel, icke näringsrik bulk 5%, DL-a-tokoferolpulver 0,12%, AIN-7 blandning av vitamin Plus-7, mineralblandning Normal blandning 2.
Formatera Pellets
För användning med (applikation) För att framkalla fetma och högt kolesterol hos mössen
Kvantitet 50 kg
Förvaringskrav 15 °C till 30 °C