Läs mer
MP Biomedicals™ Fett diet, högt mättat fett, pulver
Produktkod. p-3533149 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 kg
20 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
20kg
50kg
Produktkod. 11417131
Brand: MP Biomedicals™ 0296024220
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Används för att framkalla fetma och högt kolesterol hos mössen.
  • High Saturated Fat diet typically provides 4.39 kcal/g
Composition (Ingredient, Amount):
  • Casein Purified High Nitrogen, 20%
  • DL-Methionine, 0.3%
  • Sucrose, 30.58%
  • Corn Starch, 20%
  • Coconut Oil Hydrogenated, 20%
  • Alphacel, Non-Nutritive Bulk, 5%
  • DL-a-Tocopherol Powder (250 IU/gm), 0.12%
  • AIN-76 Mineral Mix (below in grams/kg of Mineral Mix), 4%
  • Calcium Phosphate Dibasic, 500 g
  • Sodium Chloride, 74 g
  • Potassium Citrate Monohydrate, 220 g
  • Potassium Sulfate, 52 g
  • Magnesium Oxide, 24 g
  • Manganese Carbonate (43 to 48% Mn), 3.5 g
  • Ferric Citrate (16 to 17% Fe), 6 g
  • Zinc Carbonate (70% ZnO), 1.6 g
  • Cupric Carbonate (53 to 55% Cu), 0.3 g
  • Potassium Iodate, 0.01 g
  • Sodium Selenite, 0.01 g
  • Chromium Potassium Sulfate, 0.55 g
  • Sucrose, finely powdered, 118 g
  • Plus MP Vitamin Diet Fortification Mixture 1.2 X Normal Amount
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Animal Diet
Komponenter Casein Purified High Nitro gen 20%, DL-Methionine 0.3%, Sucrose 30.58%, Corn Starch 20%, Coconut Oil Hydro genated 20%, Alphacel, Non Nutritive Bulk 5%, DL-a-Tocopherol Powder 0.12%, AIN-76 Mineral Mix Plus MP Vitamin Diet Fortification Mixture 1.2X Normal
Formatera Pellet
För användning med (applikation) To induce obesity and high cholesterol in the Mice
Kvantitet 20 kg
Förvaringskrav 15°C to 30°C