Läs mer
MP Biomedicals™ Fett diet, högt omättat fett
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10,000 g
20,000 g
50,000 g
Förpackningsstorlek:
10kg
20kg
50kg
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Fett diet |
| Komponenter | Kaseinrenad högkvävehalt 20 %, DL-metionin 0,3 %, sackaros 30,58 %, majsstärkelse 20 %, safflorolja 20 %, Alphacel, icke-näringsrik bulk 5 %, DL-a-tokoferolpulver 0,12 %, AIN-4 %6 mineralblandning |
| Formatera | Pellets |
| Partikelform | Pulver |
| Kvantitet | 50,000 g |
| Förvaringskrav | 15 °C till 30 °C |