Läs mer
MP Biomedicals™ Fettfri diet, modifierad, pellets
Produktkod. 11497111 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 kg
20 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
20kg
50kg
Produktkod. 11497111
Brand: MP Biomedicals™ 0296023820
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Totalt fett är mindre än 0,2 %
  • Fettfri diet har använts för att studera kolesterolmetabolism
  • Finns i pelletsformat
Sammansättning (ingredienser, mängd):
  • Vitaminfritt kasein, 20 %
  • DL-metionin, 0,3 %
  • sackaros, 60,2 %
  • Alphacel, icke-närande bulk, 15 %
  • AIN Mineral Mix (under i gram/kg Mineral Mix), 3,5 %
  • Kalciumfosfat dibasiskt, 500 g
  • Natriumklorid, 74 g
  • Kaliumcitratmonohydrat, 220 g
  • Kaliumsulfat, 52 g
  • Magnesiumoxid, 24 g
  • Mangankarbonat (43 till 48 % Mn), 3,5 g
  • Järn(III)citrat (16 till 17 % Fe), 6 g
  • Zinkkarbonat (70 % ZnO), 1,6 g
  • Kuprikarbonat (53 till 55 % Cu), 0,3 g
  • Kaliumjodat, 0,01 g
  • Natriumselenit, 0,01 g
  • Kromkaliumsulfat, 0,55 g
  • Sackaros, fint pulveriserat, 118 g
  • Plus MP Vitamin Diet Fortification Blandning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
Komponenter Vitaminfritt kasein 20 %, DL-metionin 0,3 %, sackaros 60,2 %, Alphacel, icke-näringsrik bulk 15 %, AIN Mineral Mix Plus MP Vitamin Diet Berikningsblandning 3,5 %
Formatera Pellets
Kvantitet 20 kg
Förvaringskrav 15 °C till 30 °C