Läs mer
MP Biomedicals™ Linfröolja
Produktkod. 11421532 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
450 g
Förpackningsstorlek:
1lb
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11421532 450 g 1lb
1 options
Produktkod. 11421532 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0296043201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1305.00 SEK
    1238.54 SEK / 1lb
    Save 66.46 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kosttillskott för djurfoder också känt som linfröolja
  • CAS-nummer 8001-26-1
  • Brytningsindex: n20/D 1,4795 (lit.)
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
Formatera Vätska
Kvantitet 450 g
Förvaringskrav 15 °C till 30 °C