Läs mer
MP Biomedicals™ Freund's Adjuvant, Incomplete
Produktkod. 11493966 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493966 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 11493966 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 08642861
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1510.00 SEK
    1437.17 SEK / 50ml
    Save 72.83 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
a mixture containing mineral oil and Arlacel
Specifikationer
Innehåll och lagring 2°C to 8°C
För användning med (applikation) Used for the boost injections
Formulering Paraffin oil 80 to 90%, Arlacel A 10 to 20%
Kvantitet 50 mL
Produkttyp Freund's Incomplete Adjuvant