Läs mer
MP Biomedicals™ Freund's Complete Adjuvant
Produktkod. 11424225 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11424225 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 11424225 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0855828
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1955.00 SEK
    1857.81 SEK / 50ml
    Save 97.19 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Specifikationer
Innehåll och lagring 2°C to 8°C
För användning med (applikation) Used to produce water-in-oil emulsions of immunogens, Immunoassays
Formulering Paraffin oil 80 to 90%, Arlacel A 10 to 20%, heat-killed Mycobacterium butyricum 0.1 to 1.5%
Kvantitet 50 mL
Produkttyp Freund's Complete Adjuvant