Läs mer
MP Biomedicals™ Freund's Incomplete Adjuvant
Produktkod. 11434225 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434225 25 mL 50ml
1 options
Produktkod. 11434225 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0855829
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    859.00 SEK
    817.90 SEK / 50ml
    Save 41.10 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Used with subsequent boosts to increase antibody titer following initial animal injection with Freund's Complete Adjuvant
Specifikationer
Innehåll och lagring 2°C to 8°C
För användning med (applikation) Used with subsequent boosts to increase antibody titer following initial animal injection with Freund's complete adjuvant, immunoassays, as boost injections
Formulering Paraffin oil 80 to 90%, Arlacel A 10 to 20%
Kvantitet 25 mL
Produkttyp Freund's Incomplete Adjuvant