Läs mer
MP Biomedicals™ β- Galaktosidas från Escherichia coli
Produktkod. 11491792 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kU
10 kU
5 kU
Förpackningsstorlek:
10ku
1ku
5ku
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491792 1 kU 1ku
11401802 5 kU 5ku
11411802 10 kU 10ku
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11491792 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0210493901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2580.00 SEK
    2453.70 SEK / 1ku
    Save 126.30 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
β- galaktosidas klyver laktos till dess monosackaridkomponenter, glukos och galaktos
  • CAS-nummer: 9031-11-2
  • EG-nummer: 232-864-1
  • Format: Blekgrått fluffigt puder
  • Specifik aktivitet:≥ 50 U/mg
  • Isoelektrisk punkt: 4,61
  • Optimalt pH: 7 till 7,5
Används för strukturell undersökning av kolhydrater, bestämning av laktos (livsmedelsanalys) och som enzymmärkning för enzymimmunanalys.
Specifikationer
Koncentration ≥50 U/mg
Färg Blek grå
pH 7 till 7,5
För användning med (applikation) Strukturell undersökning av kolhydrater, bestämning av laktos (analys av livsmedel) och som en enzymmärkning för enzymimmunanalys
Innehåll och lagring 4 °C
Källa E. coli
Kvantitet 1 kU
Produkttyp beta-galaktosidas
Molekylvikt (g/mol) 540000
Inhibitorer p-klorkvicksilverbensoat, lodoacetamid, tungmetalljoner (Zn++, Fe++, Zn++, Cd++, Cu++, Pb++, Ag+, Hg++), joniska rengöringsmedel SDS, DAC
Form Lyofiliserat pulver