Beskrivning
- Geneclean™ Glassmilk™ levereras med GeneClean™ Kit, som kommer att binda till radioaktivt isotopmärkt ssDNA eller dsDNA som renas från agaros vilket resulterar i renat DNA för vidare användning.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 593-84-0 |
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur |
| Formatera | Kit |
| Isoleringsteknik | Silica Matrix Technology |
| För användning med (applikation) | Nukleinsyrarening |
| Produkttyp | Glassmilk™ Uppslamning |
| Kvantitet | 1,5 ml |
Endast forskningsanvändning (RUO). Klar för CE IVD-märkning av kliniska applikationer.